Learn More
Trozo policristalino de arsénico, 2-8 mm (0,08-0,3 in), Puratronic™ , 99,9999% (base metálica), Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arsenic |
| Color | Gris |
| Forma física | Masa policristalina, 2-8 mm |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Aspecto | Gray lump |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9999% (Metals basis) |