Learn More
Óxido de arsénico (As2O5) hidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arsenic Oxide (As2O5) Hydrate |
| CAS | 2179255-37-7 |
| Fórmula molecular | As2O5 xH2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Arsenic (V) oxide Hydrate, Arsenic anhydride Hydrate, Arsenic oxide (As4O10) Hydrate, Arsenic pentoxide Hydrate, Arsenic(V) pentoxide Hydrate, Diarsenic pentoxide Hydrate, Diarsonic pentoxide Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/As2O5/c3-1(4)2(5,6)7 |
| SMILES | [O][As](=O)([O])[As](=O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido arsoarsónico |
| Peso molecular (g/mol) | 231.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.8178 |