Learn More
Óxido de arsénico (As2O3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arsenic trioxide |
| CAS | 1327-53-3 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula molecular | As2 O3 |
| Sinónimo | Arsenious trioxide, Arsenous trioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/As2O3/c3-1-5-2-4 |
| SMILES | O=[As]O[As]=O |
| Nombre IUPAC | arsénico(3+);oxígeno(2-) |
| Peso molecular (g/mol) | 197.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.8279 |