Learn More
Masa de arsénico, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396577 100 g 100 g
11386577 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000590.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-38-2
Fórmula molecular As
Peso molecular (g/mol) 74.92
Número MDL MFCD00085309
Clave InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Nombre IUPAC arsénico
SMILES [As]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic lump
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)