Learn More
Telururo de arsénico(III), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368848 5 g 5 g
11358848 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11368848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041708.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 12044-54-1 | Molecular Formula: As2Te3 | Molecular Weight: 532.643 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12044-54-1
Fórmula molecular As2Te3
Peso molecular (g/mol) 532.643
Número MDL MFCD00014167
Clave InChI GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
PubChem CID 15770922
SMILES [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic(III) telluride
Punto de fusión 381°C
Forma física Polvo de malla -160
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 6.50 g/mL
Número UN UN1557
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.64
Porcentaje de pureza 99.999%