Learn More
Estándar de arsénico (III): As+3 a 100 μg/mL en HCl al 2%, VHG™
Código de producto. 17927819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17927819 50 mL 50 ml
17940536 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17927819 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSPAS350
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de arsénico (III): As+3 a 100 μg/mL en HCl al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic+3
CAS 22541-54-4
Métodos Speciation
Nombres de analitos o componentes Arsenic+3
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular As
Sinónimo As3+
Fórmula InChI InChI=1S/As/q+3
SMILES [As+3]
Nombre IUPAC arsénico(3+)
Solvent or Matrix 2% HCl
Peso molecular (g/mol) 74.922
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.922 g/mol