Learn More
Patrón de especiación de arsénico III (grado de garantía Assurance™/para ICP-MS), SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
- Arsénico +3
- Patrón de especiación
- Volumen de 125 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arsenic III Speciation Standard |
| Envase | Frasco de polietileno |
| % mín. CAS | 0.1, 2.0, 97.9 |
| % máx. CAS | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Técnica | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Tipo de solución | Solución patrón |
| Tipo | Estándar ICP/ICP-MS |
| Cantidad | 125 mL |
| Grado | Assurance |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1000 ug/mL Arsenic (III)
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- H350-Puede provocar cáncer.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, Arsenic from Arsenictrioxide