Learn More
Arsenic(III) Oxide, ReagentPlus™ Grade, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 15697620 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15697620 250 g Glass Bottle 250 g
15607630 25 g Glass Bottle 25 g
15677620 100 g Glass Bottle 100 g
15687620 1 kg Glass Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15697620 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor A1010250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 1327-53-3
Fórmula molecular As2O3
Peso molecular (g/mol) 197.84
Número MDL MFCD00003433
Clave InChI IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 460°C
Nombre del producto químico o material Arsenic(III) oxide
Punto de fusión 313°C
Color Blanco
Cantidad 250 g
Número UN UN1561
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.84g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Envase Glass Bottle
Aspecto Powder
Densidad 3.87g/cm3 at 22.3°C