Learn More
Arsenic(III) Oxide, ReagentPlus™ Grade, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 15607630 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15607630 25 g Glass Bottle 25 g
15677620 100 g Glass Bottle 100 g
15697620 250 g Glass Bottle 250 g
15687620 1 kg Glass Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15607630 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor A101025G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 1327-53-3
Fórmula molecular As2O3
Peso molecular (g/mol) 197.84
Número MDL MFCD00003433
Clave InChI IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 460°C
Nombre del producto químico o material Arsenic(III) oxide
Punto de fusión 313°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Número UN UN1561
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.84g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Envase Glass Bottle
Aspecto Powder
Densidad 3.87g/cm3 at 22.3°C