Learn More
Óxido de arsénico(III), Puratronic™, 99,996 % (base metálica sin Sb), Sb 20 ppm máx., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336188 50 g 50 g
11326188 2 g 2 g
11346188 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11336188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011173.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
Arsenic trioxide is used as a precursor to forestry products, in colorless glass production, and in electronics. And it is also used as pigments, and preservatives for hides and wood, in the semiconductor industry to create light emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1327-53-3
Fórmula molecular As2O3
Peso molecular (g/mol) 197.84
Número MDL MFCD00003433
Clave InChI IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 465°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Arsenic(III) oxide
Punto de fusión 312.3°C
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Sb), Sb 20 ppm máx.
Número UN UN1561
Índice Merck 14,804
Información de solubilidad Soluble in hot water,dilute acids and alkalies. Insoluble in alcohol,chloroform,and ether,.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.84
Porcentaje de pureza 99.996%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 3.74 g/mL