Learn More
Arsenic(Iii) Oxide, Honeywell™
Código de producto. 15633270 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 g
Tamaño de la unidad:
125 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15633270 125 g 125 g
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15633270 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 311383125G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic(Iii) Oxide
CAS 1327-53-3
Cantidad 125 g
Fórmula molecular As2O3
Número MDL MFCD00003433
Número UN 1561
Información de solubilidad Insoluble in dilute HCl ≤0.01%
Clave InChI IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[As]O[As]=O
Nombre IUPAC diarsorosooxidane
Peso molecular (g/mol) 197.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.84g/mol
Grado Reactivo ACS
Residuo después del encendido ≤0.02%