Learn More
Óxido de arsénico(III), polvo blanco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343938 50 g 50 g
11363938 10 g 10 g
11353938 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11343938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040370.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1327-53-3
Fórmula molecular As2O3
Peso molecular (g/mol) 197.84
Número MDL MFCD00003433
Clave InChI IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 465°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Arsenic(III) oxide
Punto de fusión 312.3°C
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in dilute acids and alkalies.Insoluble in organic solvents.Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.84
Olor Odorless
Densidad 3.74