Learn More
Sulfuro de arsénico(II), téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333337 25 g 25 g
11323337 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11333337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 017284.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 12044-79-0 | AsH3S | 110.01 g/mol
Arsenic(II) sulfide is used as an primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12044-79-0
Fórmula molecular AsH3S
Peso molecular (g/mol) 110.01
Número MDL MFCD00049841
Clave InChI BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
Nombre IUPAC arsanethiol
SMILES S[AsH2]
Specifikationer
Punto de ebullición 565°C
Nombre del producto químico o material Arsenic(II) sulfide
Punto de fusión ∼307°C
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Densidad 3.5 g/mL
Número UN UN1557
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in acids and alkalis.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.97
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.