Learn More
Arsenazo III, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465299 5 g 5 g
15475299 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15465299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63031.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Adecuado para la determinación de cantidades micromolares de calcio
Suitable for determination of micromolar amounts of calcium
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• Arsenazo III es muy específico para el calcio y produce picos de absorbancia en el intervalo de 600-660 nm
• Reacciona en condiciones ligeramente ácidas y es soluble en alcohol y semisoluble en agua
Aplicación
• Arsenazo III puede detectar calcio en células permeables, así como uranio y torio
• Arsenazo III se ha utilizado in vitro para medir los niveles de Ca2+ intracelulares en neuronas vivas junto con los métodos de fijación de parches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1668-00-4
Fórmula molecular C22H18As2N4O14S2
Peso molecular (g/mol) 776.363
Número MDL MFCD00036695
Clave InChI TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
Sinónimo arsenazo iii, arsenazo iii sodium salt, 2,2'-1, 8-dihydroxy-3,6-disulfo-2, 7-naphthalene-bis azo dibenzenearsonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalene disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo chromotropic acid, 2,2'-1,8-dihydroxy-3,6-disulfonaphthylene-2,7-bisazo bisbenzenearsonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazen-1-yl-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazenyl-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl hydrazin-1-ylidene-4,5-dioxonaphthalene-2,7-disulfonic acid
PubChem CID 9810878
Nombre IUPAC Ácido (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonofenil)hidrazinilideno]-4,5-dioxonaftaleno-2,7-disulfónico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenazo III
Color De marrón a morado
Cantidad 5 g
Número UN UN3465
Beilstein 5717957
Formula Weight (peso de la fórmula) 776.37
Forma física Polvo