Learn More
Arsenazo III, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15671020 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15671020 5 g 5 g
15661020 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15671020 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 110905G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para la determinación espectrofotométrica de Th, Zr, U, Cd, Zn, Ca
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1668-00-4
Fórmula molecular C22H18As2N4O14S2
Peso molecular (g/mol) 776.363
Número MDL MFCD00036695
Clave InChI TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
PubChem CID 9810878
Nombre IUPAC Ácido (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonofenil)hidrazinilideno]-4,5-dioxonaftaleno-2,7-disulfónico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenazo Iii
Fórmula lineal (HO)2C10H2(SO3H)2(N=NC6H4AsO3H2)2
Número UN 3465
Beilstein 5717957
Formula Weight (peso de la fórmula) 776.37g/mol
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g