Learn More
ARS-853, MedChemExpress
Código de producto. 16493797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493797 50 mg 50 miligramos
16443676 25 mg 25 miligramos
16440318 5 mg 5 miligramos
16431849 1 mg 1 miligramo
16407858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19706
MedChemExpress ARS-853 is a cell-active, selective, covalent KRAS G12C inhibitor with an IC50 of 2.5 μM. ARS-853 inhibits mutant KRAS-driven signaling by binding to the GDP-bound oncoprotein and preventing activation.
ARS-853 is a cell-active, selective, covalent KRAS G12C inhibitor with an IC50 of 2.5 μM. ARS-853 inhibits mutant KRAS-driven signaling by binding to the GDP-bound oncoprotein and preventing activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ARS-853
CAS 1629268-00-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29ClN4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (76.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C2(C)CC2)C=C(NCC(N3CCN(C4CN(C(C=C)=O)C4)CC3)=O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 432.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.94
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease