Learn More
ARS-1630, MedChemExpress
Código de producto. 16475437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475437 50 mg 50 miligramos
16444086 25 mg 25 miligramos
16432628 5 mg 5 miligramos
16429306 100 mg 100 miligramos
16420429 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00417
MedChemExpress ARS-1630, a less active enantiomer of ARS-1620, is a novel inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2015054572 A1.
ARS-1630, a less active enantiomer of ARS-1620, is a novel inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2015054572 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ARS-1630
CAS 1698055-86-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17ClF2N4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.10 mM)
SMILES C=CC(N1CCN(C2=C3C=C(Cl)[C@@]([C@@]4=C(O)C=CC=C4F)=C(F)C3=NC=N2)CC1)=O.[R]
Peso molecular (g/mol) 430.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.84
Porcentaje de pureza 97.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease