Learn More
ARS-1620, MedChemExpress
Código de producto. 16485437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485437 50 mg 50 miligramos
16454086 25 mg 25 miligramos
16442628 5 mg 5 miligramos
16441516 200 mg 200 miligramos
16439306 100 mg 100 miligramos
16430429 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16485437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00418
MedChemExpress ARS-1620 is an atropisomeric selective KRASG12C inhibitor with desirable pharmacokinetics.
ARS-1620 is an atropisomeric selective KRASG12C inhibitor with desirable pharmacokinetics.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ARS-1620
CAS 1698055-85-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17ClF2N4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (290.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 11 mg/mL (25.53 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMILES C=CC(N1CCN(C2=C3C=C(Cl)[C@]([C@]4=C(O)C=CC=C4F)=C(F)C3=NC=N2)CC1)=O.[S]
Peso molecular (g/mol) 430.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.84
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease