Learn More
ARRY-380 analog, MedChemExpress
Código de producto. 16485016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485016 100 mg 100 miligramos
16484028 10 mg 10 miligramos
16430387 50 mg 50 miligramos
16406747 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10531
MedChemExpress ARRY-380 analog, an inhibitor of EGFR (ErbB1), is extracted from patent WO2015153959A2, compound 249. ARRY-380 is a potent, selective, ATP-competitive, orally active inhibitor of HER2.
ARRY-380 analog, an inhibitor of EGFR (ErbB1), is extracted from patent WO2015153959A2, compound 249. ARRY-380 is a potent, selective, ATP-competitive, orally active inhibitor of HER2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ARRY-380 analog
CAS 937265-83-3
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H27N7O4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (193.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC3=C(NC4=CC=C(OC5=CC6=NC=NN6C=C5)C(C)=C4)N=CN=C3C=C2)O1)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 569.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.63
Porcentaje de pureza 96.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease