Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada con patrón en forma de cheurón no direccional Arrow Trax™
Código de producto. 17711938
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 130 cm
600 x 130 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17711938 90 x 60 cm cada uno
17741938 150 x 90 cm cada uno
17771938 180 x 120 cm cada uno
17701948 300 x 130 cm cada uno
17731948 600 x 130 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17711938 Proveedor Notrax N.º de proveedor 118S0023CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.95€
    35.38€ / paquete de 1
    Ahorro 5.57€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alfombrilla de entrada Notrax: las fibras perforadas con aguja son duraderas y resistentes a los golpes para una retención extrema de la suciedad, lo que la hace adecuada para zonas con mucho tráfico. El dorso de vinilo denso es antihumedad y antideslizan
  • El patrón de en forma de cheurón no direccional de Arrow Trax™ garantiza una acción de raspado muy agresiva, convirtiéndola en una de nuestras alfombrillas más populares por ofrecer un gran valor
  • Las fibras perforadas con aguja son duraderas y resistentes a los golpes para una retención extrema de la suciedad, lo que la hace adecuada para zonas con mucho tráfico
  • El dorso de vinilo denso es antihumedad y antideslizante para mantener la alfombrilla en su lugar
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 90 x 60 cm
Color Carbón
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Material Poliéster
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm