Learn More
Abeba™ Zapatos Arrow 38600
Código de producto. p-7147652
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15631198 36 1 par
15641198 37 1 par
15651198 38 1 par
15661198 39 1 par
15671198 40 1 par
15681198 41 1 par
15691198 42 1 par
15601208 43 1 par
15611208 44 1 par
15621208 45 1 par
15631208 46 1 par
15641208 47 1 par
12 options
Código de producto. 15631198
Marca: Abeba™ 38600/36
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Antiestático con parche de microfibra en el talón. Tratamiento Sanitized™
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Piel suave, perforada
  • Blanco
  • Suela de PU/ PU antideslizante.
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa en el talón no plegable, ajustable
  • Parche de microfibra en el talón.
  • Zona del empeine acolchada con una banda elástica.
  • Cierre de velcro.
  • Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Color Blanco
Material de revestimiento Microfibra
Material Cuero
Tamaño 36
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 38600