Learn More
Thermo Scientific™ Módulo de manipulación de líquidos ArrayScan™
Código de producto. 15963763 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15963763 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15963763 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N010117B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El módulo de manipulación de líquidos ArrayScan™ de Thermo Scientific™ está diseñado para funcionar con el módulo de células vivas ArrayScan™ de Thermo Scientific™, lo que amplía la flexibilidad de la plataforma para el análisis de estados celulares complejos de células.
El módulo de manipulación de líquidos ArrayScan tiene funciones para aspirar, dispensar y mezclar, desde cuatro ubicaciones de plataforma. El módulo es capaz de aspirar y dispensar mediante una sola punta en cualquier ubicación, lo que lo convierte en un instrumento muy flexible. El módulo de manipulación de líquidos ArrayScan es compatible con placas de 6, 8, 24, 96 y 384 pocillos, y utiliza puntas desechables con un rango de volumen de dispensación de 3 a 200 μl.
Características del módulo de manipulación de líquidos ArrayScan:
• Compatible con placas de 6, 8, 24, 96 y 384 pocillos, el módulo utiliza puntas desechables con un intervalo de volumen de dispensación de 3 a 200 μl
• Manipulación de líquidos de función completa desde cualquier placa o cubeta (3 placas y 1 cuarto de cubeta)
• Brazo estándar industrial con punta de pipeta única accionada por bomba de jeringa (por ejemplo, aspirar, dispensar)
• Compatible con todos los módulos ArrayScan
• Acceso dinámico a compuestos y placas de ensayo
• Se admiten escenarios de transferencia uno a varios y varios a uno
Incluye:
Módulo de manipulación de líquidos ArrayScan: Módulo de robot automatizado de manipulación de líquidos mediante una sola punta para los lectores de análisis de alto contenido (HCA) ArrayScan™ de Thermo Scientific™ que utilizan puntas desechables (estándar y detección de nivel de líquido) para aspirar y dispensar desde varias ubicaciones de cámara de células vivas y de plataforma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos ArrayScan
Para utilizar con (equipo) Lectores ArrayScan HCA
Volumen de dispensación 3 a 200 µl (±5 % en incrementos de 1 µl)
Formato Placa 6 pocillos, 8 pocillos, 384 pocillos, 24 pocillos, 96 pocillos
Compatibilidad del software Software de análisis celular Thermo Scientific™ HCS Studio
Entorno operativo Rango de temperatura ambiente admisible durante el funcionamiento: +18 °C a +25 °C; humedad relativa admisible durante el funcionamiento (sin condensación): >75 % (a 30 ºC)
Dimensiones 87,63 cm (34,5 pulgadas) x 109,22 cm (43 pulgadas) x 74 cm (29 pulgadas)
Peso (métrico) 59 kg
Cantidad 1 unidad
Tensión De 100 a 240 V
Vataje 150 W (+500 W del lector ArrayScan)