Learn More
ARQ 531, MedChemExpress
Código de producto. 16495446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495446 100 mg 100 miligramos
16457317 5 mg 5 miligramos
16443156 25 mg 25 miligramos
16404608 10 mg 10 miligramos
16400907 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112215
MedChemExpress ARQ 531 (MK-1026) is a reversible non-covalent and orally active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with IC50s of 0.85 nM and 0.39 nM for WT-BTK and C481S-BTK, respectively.
ARQ 531 (MK-1026) is a reversible non-covalent and orally active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with IC50s of 0.85 nM and 0.39 nM for WT-BTK and C481S-BTK, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ARQ 531
CAS 2095393-15-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23ClN4O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo MK-1026
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (104.40 mM)
SMILES O=C(C1=C(C=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)Cl)C3=CNC4=NC=NC(N[C@@H]5CC[C@@H](CO)OC5)=C34
Peso molecular (g/mol) 478.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.93
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease