Learn More
Arprinocida, TRC
Código de producto. 17994535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994535 50 mg 50 miligramos
17931295 100 mg 100 miligramos
17963105 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA73550050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55779-18-5
Fórmula molecular C12 H9 Cl F N5
Peso molecular (g/mol) 277.68
Sinónimo 9-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-9H-purin-6-amine, 6-Amino-9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)purine, Arpocox, Arprinocid, MK 302
Nombre IUPAC 9-[(2-cloro-6-fluorofenil)metil]purina-6-amina
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2Cc3c(F)cccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arprinocid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0531