Learn More
Arprinocida, TRC
Código de producto. 17931295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931295 100 mg 100 miligramos
17963105 250 mg 250 miligramos
17994535 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA735500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55779-18-5
Fórmula molecular C12 H9 Cl F N5
Peso molecular (g/mol) 277.68
Sinónimo 9-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-9H-purin-6-amine, 6-Amino-9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)purine, Arpocox, Arprinocid, MK 302
Nombre IUPAC 9-[(2-cloro-6-fluorofenil)metil]purina-6-amina
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2Cc3c(F)cccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arprinocid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0531