Learn More
Arprinocida, Mikromol™
Código de producto. 17962856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962856 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17962856 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3689.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Arprinocid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arprinocid
CAS 55779-18-5
Nombres de analitos o componentes Arprinocid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H9 Cl F N5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 9-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-9H-purin-6-amine, 6-Amino-9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)purine, Arpocox, Arprinocid, MK 302
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17)
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2Cc3c(F)cccc3Cl
Nombre IUPAC 9-[(2-cloro-6-fluorofenil)metil]purin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 277.68
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277,0531 g/mol