missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: MSRIYHDGAL RNKAVQSVRL PGAWDPAAHQ GGNGVLLEGE LIDVSRHSIL DTHGRKERYY VLYIRPSHIH RRKF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 88%.
ARPIN gene ontology annotations related to this gene include negative regulation of actin nucleation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ARPIN |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.05 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | ARPIN |
| N.º de referencia del gen | Q7Z6K5 |
| Alias de gen | 2610034B18Rik; actin related protein 2/3 complex inhibitor; actin-related protein 2/3 complex inhibitor; arp2/3 inhibition protein; Arpin; C15orf38; C21H15orf38; C3H15orf38; C7H15orf38; hypothetical protein LOC550477; RGD1311021; RIKEN cDNA 2610034B18 gene; si:ch211-200o3.3; UPF0552 protein C15orf38; UPF0552 protein C15orf38 homolog; zgc:112432 |
| Símbolos de los genes | ARPIN |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
