Learn More
Arotinolol, TRC
Código de producto. 30132422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132422 1 g 1 g
30009071 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7715001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68377-92-4
Fórmula molecular C15 H21 N3 O2 S3
Peso molecular (g/mol) 371.54
Sinónimo 5-[2-[[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropyl]thio]-4-thiazolyl]-2-thiophenecarboxamide, (±)-5-[2-[[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropyl]thio]-4-thiazolyl]-2-thiophenecarboxamide, (±)-Arotinolol, 2-(3-tert-Butylamino-2-hydroxypropylthio)-4-(5-carbamoyl-2-thienyl)thiazole, NSC 317940
Nombre IUPAC 5-[2-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropil]sulfanilo-1,3-tiazol-4-il]tiofeno-2-carboxamida
SMILES CC(C)(C)NCC(O)CSc1nc(cs1)c2ccc(s2)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arotinolol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O2S3/c1-15(2,3)17-6-9(19)7-21-14-18-10(8-22-14)11-4-5-12(23-11)13(16)20/h4-5,8-9,17,19H,6-7H2,1-3H3,(H2,16,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.0796