Learn More
Mezcla de aromáticos 899 200 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321345 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321345 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000899ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 87-61-6, 120-82-1, 95-63-6, 95-50-1, 108-67-8, 541-73-1
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Methanol