Learn More
Estándar de calibración de aromáticos, mezcla de 18 componentes, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| 1,2,3-Trimetilbenceno | 526-73-8 | 2000 μg/ml |
| 2-metilnaftaleno | 91-57-6 | 2000 μg/ml |
| Acenafteno | 83-32-9 | 2000 μg/ml |
| Acenaftileno | 208-96-8 | 2000 μg/ml |
| Antraceno | 120-12-7 | 2000 μg/ml |
| Benz(a)antraceno | 56-55-3 | 2000 μg/ml |
| a-benzopireno | 50-32-8 | 2000 μg/ml |
| Benzo(b)fluoranteno | 205-99-2 | 2000 μg/ml |
| Benzo(g,h,i)perileno | 191-24-2 | 2000 μg/ml |
| Benzo(k)fluoranteno | 207-08-9 | 2000 μg/ml |
| Criseno | 218-01-9 | 2000 μg/ml |
| Dibenz(a,h)antraceno | 53-70-3 | 2000 μg/ml |
| Fluoranteno | 206-44-0 | 2000 μg/ml |
| Fluoreno | 86-73-7 | 2000 μg/ml |
| Indeno(1,2,3-c,d)pireno | 193-39-5 | 2000 μg/ml |
| Naftaleno | 91-20-3 | 2000 μg/ml |
| Fenantreno | 85-01-8 | 2000 μg/ml |
| Pireno | 129-00-0 | 2000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aromatics Calibration Standard |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Solvent or Matrix | Methylene Chloride |
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
- Aromatics Calibration Standards
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Methylene chloride
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio