Learn More
Mezcla de hidrocarburos aromáticos 898 200 ug/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Trimethylbenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣4-Cymene∣Benzene∣Ethylbenzene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Toluene |
| CAS | 95-63-6, 108-67-8, 99-87-6, 71-43-2, 100-41-4, 98-82-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2,4-Trimethylbenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣4-Cymene∣Benzene∣Ethylbenzene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Toluene |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2,4-Trimethylbenzene 200 μg/mL∣1,3,5-Trimethylbenzene 200 μg/mL∣4-Cymene 200 μg/mL∣Benzene 200 μg/mL∣Ethylbenzene 200 μg/mL∣Isopropylbenzene 200 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣Naphthalene 200 μg/mL∣n-Butylbenzene 200 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣Propylbenzene 200 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣sec-Butylbenzene 200 μg/mL∣Styrene 200 μg/mL∣tert-Butylbenzene 200 μg/mL∣Toluene 200 μg/mL |