Learn More
(+)-Aromadendrene, TRC
Código de producto. 30138180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138180 10 mg 10 miligramos
30006254 5 mg 5 miligramos
30003929 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79420010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 489-39-4
Fórmula molecular C15 H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo 1H-Cycloprop[e]azulene, decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-, (1aR,4aR,7R,7aR,7bS)-, 1H-Cycloprop[e]azulene, decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-, (1aR,4aR,7R,7aR,7bS)-(+)- (8CI), 1H-Cycloprop[e]azulene, decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-, [1aR-(1aα,4aα,7α,7aβ,7bα)]-, Aromadendrene (6CI,7CI), (+)-Aromadendrene, (1aR,4aR,7R,7aR,7bS)-Decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-1H-cycloprop[e]azulene, 10(14)-Aromadendrene, Aromadendr-7(15)-ene, Aromadendrene, (+)-
Nombre IUPAC (1aR,4aR,7R,7aR,7bS)-1,1,7-trimetil-4-metilideno-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahidro-1aH-ciclopropa[e]azuleno
SMILES C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CCC2=C)C3(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Aromadendrene
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h10-14H,1,5-8H2,2-4H3/t10-,11+,12-,13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878
Porcentaje de pureza >95%