Learn More
Aroclor 1260, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aroclor 1260 |
| CAS | 11096-82-5 |
| Fórmula molecular | C12 H4 Cl6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Aroclor 1260, PCB 1260 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-3-1-5(9(15)11(7)17)6-2-4-8(14)12(18)10(6)16/h1-4H |
| SMILES | ClC(C(Cl)=C(Cl)C=C1)=C1C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-tricloro-4-(2,3,4-triclorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 360.87816 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.8444 |