Learn More
Aroclor 1242 50 μg/g en aceite de transformador, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325193 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30325193 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010413TL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mL
Concentración 50 mg/kg
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Aceite de transformador