Learn More
Aroclor 1016, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12968887 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12968887 1 mL Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml 1 ml
1 options
Código de producto. 12968887 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PCB1016
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Aroclor 101612674-11-2200 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aroclor 1016
CAS 12674-11-2, 110-54-3
% máx. CAS 99.98, 0.02
Envase Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
Fórmula molecular C12H7Cl3
Cantidad 1 mL
Sinónimo aroclor 1016, 3,3',5-trichlorobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',5-trichloro, pcb 36, 3,3',5-trichloro-1,1'-biphenyl, 3,3/',5-trichlorobiphenyl, arochlor 1016, chlorodiphenyl cl, ccris 8481, dsstox_cid_3883
Clave InChI RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-5-(3-clorofenil)benceno
Peso molecular (g/mol) 257.538
PubChem CID 38037
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aroclor 1016
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio