Learn More
ARN2966, MedChemExpress
Código de producto. 16447456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447456 100 mg 100 miligramos
16443517 50 mg 50 miligramos
16439977 5 mg 5 miligramos
16417498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16447456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18292
MedChemExpress ARN2966 is a potent post-transcriptional modulator of APP expression; reduces expression of APP with resultant lower production of A(beta).
ARN2966 is a potent post-transcriptional modulator of APP expression
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ARN2966
CAS 102212-26-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12N2O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (549.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=CC=C1NCC2=NC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 200.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration