Learn More
ARN272, MedChemExpress
Código de producto. 16455266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455266 100 mg 100 miligramos
16444358 10 mg 10 miligramos
16443046 25 mg 25 miligramos
16410687 50 mg 50 miligramos
16407077 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16455266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110101
MedChemExpress ARN272 is an anandamide transport inhibitor.
ARN272 is an anandamide transport inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ARN272
CAS 488793-85-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H20N4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (289.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C2=NN=C(C3=C2C=CC=C3)NC4=CC=C(C(NC5=CC=CC=C5)=O)C=C4
Peso molecular (g/mol) 432.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.47
Porcentaje de pureza 98.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation