Learn More
ARN-3236, MedChemExpress
Código de producto. 16495746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495746 100 mg 100 miligramos
16471227 50 mg 50 miligramos
16427717 5 mg 5 miligramos
16404988 10 mg 10 miligramos
16400156 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY120856
MedChemExpress ARN-3236 is an oral active and selective inhibitor of salt-inducible kinase 2 (SIK2), with IC50s of <1 nM, 21.63 nM and 6.63 nM for SIK2, SIK1 and SIK3, respectively. Has anti-cancer activity.
ARN-3236 is an oral active and selective inhibitor of salt-inducible kinase 2 (SIK2), with IC50s of <1 nM, 21.63 nM and 6.63 nM for SIK2, SIK1 and SIK3, respectively. Has anti-cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ARN-3236
CAS 1613710-01-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N2O2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (297.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C2=CNC3=NC=CC(C4=CSC=C4)=C32)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 336.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.41
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease