Learn More
Thermo Scientific ABgene Armadillo PCR Plate, 96-well, clear, semi-skirted, clear wells
Código de producto. 15301702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15301702 25 plates paquete de 25
1 options
Código de producto. 15301702 Proveedor Thermo Scientific ABgene N.º de proveedor AB2596
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Las placas de PCR con semifaldón transparentes de 96 pocillos Thermo Scientific™  Armadillo™  son lo último en plásticos de PCR de alto rendimiento.
Las placas de PCR con semifaldón y transparentes de 96 pocillos Thermo Scientific ™ Armadillo™ son lo último en plásticos de PCR de alto rendimiento. Al combinar la rigidez de un marco de policarbonato con pocillos de polipropileno de paredes finas, la placa Armadillo proporciona un rendimiento de ciclo térmico superior en todas las condiciones sin deformarse.
Las placas con código de barras (números de pieza BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) están diseñadas para aplicaciones de PCR robótica y qPCR con gran capacidad de procesamiento y cuentan con un borde elevado para mejorar la integridad del sellado. Están disponibles con pocillos de color transparente (BC-2596, BC-2496) y blanco (BC-3596, BC-3496) y con código de barras estándar de la industria 128.
 Aspectos destacados
  • Faldón transparente—: ayuda a visualizar los líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
  • Tamaño ANSI:SBS—: con la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
  • Marco diseñado en policarbonato termoestable con faldón—: ciclo termal resistente a la deformación y mayor estabilidad mecánica en la manipulación robótica
  • Pocillos con fondo en U de paredes finas—: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
  • Rotulado de referencia de rejilla alfanumérica con muescas—: marco integrado y diseño de pocillo para un mejor sellado térmico
  • Disponible en pocillos blancos y transparentes—: garantiza el máximo nivel de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
  • Códigos de barras disponibles—: todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras estándar o con códigos de barras personalizados por el cliente para aplicaciones totalmente automatizadas
Código de barras (números de pieza BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596)
Los códigos de barras son el código estándar de la industria 128. La propia etiqueta puede soportar temperaturas de -196°C hasta 120°C para garantizar que los códigos de barras permanezcan en la placa durante todo el flujo de trabajo. También tiene un revestimiento especial para eliminar prácticamente cualquier roce del código durante la manipulación. Los códigos de barras dobles se encuentran en los lados numéricos y alfa opuestos de la placa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 25 placa
Línea de productos Armadillo
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 ml
Cantidad 25 plates
Velocidad de reacción Estándar