missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, blue, semi-skirted, low profile, white wells

Código de producto. 15321682
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15321682 25 plates paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15321682 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB3496B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las placas de PCR con pocillos blancos de perfil bajo y semifaldón de color azul Thermo Scientific Armadillo son lo último en plásticos para PCR de alto rendimiento. Al combinar la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina, las placas Armadillo ofrecen un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones

Características destacadas

Faldón ópticamente transparente: ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
amaño ANSI:SBS: gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón: ciclado térmico resistentes a las deformaciones y aumento de la estabilidad mecánica en la manipulación robótica
Pocillos con fondo en U de pared fina: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
Rotulado de referencia de rejilla alfanumérica con muescas: bastidor integrado y diseño de pocillos para un mejor sellado térmico
Diseño de perfil bajo: permite maximizar la transferencia de calor y minimizar la evaporación al utilizar muestras de poco volumen (volumen de trabajo de 200 µl). Compatible con Roche LightCycler™ Sistemas 480 de PCR en tiempo real
Disponible en pocillos transparentes y blancos: garantiza el máximo nivel de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
—Garantiza el máximo nivel de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
Códigos de barras disponibles: todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras estándar o con códigos de barras personalizados por el cliente para aplicaciones totalmente automatizadas

Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real

Productos relacionados
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 25 placa
Línea de productos Armadillo
Color Azul, Blanco
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 ml
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 mL
Cantidad 25 plates
Velocidad de reacción Perfil bajo
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.