Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo™ Low-Profile PCR Strip Plate, 96 well, clear
Código de producto. 17394473 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17394473 25 plates paquete de 25
1 options
Código de producto. 17394473 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB2696
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Las placas de tiras para PCR de perfil bajo de 96 pocillos Thermo Scientific Armadillo son lo último en plásticos para PCR de alto rendimiento.Combinan la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina para proporcionar un rendimiento superior del ciclo térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones.
  • La placa de tiras para PCR de 96 pocillos de perfil bajo de armadillo combina la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina
  • Las placas proporcionan un rendimiento superior del ciclo térmico en todas las condiciones sin deformaciones
  • Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón para ofrecer resistencia a la deformación durante el ciclo térmico y mejorar la estabilidad mecánica durante la manipulación robótica
  • Se puede romper en tiras de 8 tubos para adaptarse a un número variable de muestras y minimizar los residuos
  • El faldón ópticamente transparente ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
  • El tamaño ANSI:SBS garantiza una compatibilidad completa con los sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
  • Pocillos con fondo en U de paredes finas para ofrecer una transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
  • Letras alfanumérica negras para facilitar la identificación de los pocillos
  • Bastidor integrado y diseño de pocillo para mejorar el sellado térmico
  • Diseño de perfil bajo para una transferencia de calor máxima y una evaporación mínima con muestras de bajo volumen (volumen de trabajo de 200 μl)
  • Compatible con los sistemas de PCR en tiempo real Roche LightCycler™ 480
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
BreakApart Sí
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 25 placas
Línea de productos Armadillo
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termociclador
Estilo de falda Semi
Material Policarbonato, Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 mL
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 mL
Forma del pocillo U
Cantidad 25 plates
Velocidad de reacción Perfil bajo
Color de pocillo Transparente