Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, orange, clear wells
Código de producto. 12697436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12697436 25 placas paquete de 25
1 options
Código de producto. 12697436 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB2396O
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Combinan la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina para proporcionar un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones.
Las placas de PCR Armadillo™ Thermo Scientific™ combinan la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de paredes finas para proporcionar un rendimiento de ciclo térmico superior en todas las condiciones sin deformaciones.
Las placas Armadillo están disponibles en formatos de 96 y 384 pocillos, en múltiples colores, y pueden solicitarse con un código de barras estándar 128 o código de barras personalizado. Todos los formatos están disponibles con pocillos transparentes o blancos. Si quiere obtener resultados de qPCR óptimos, elija los blancos. El marco resistente a las deformaciones y de diseño especial, junto con las distintas opciones de formato, hacen que las placas de PCR Armadillo sean la mejor opción para realizar PCR de alto rendimiento y manipulación automatizada.
  • Marco de policarbonato para un ciclado térmico resistente a la deformación
  • Estabilidad mecánica mejorada para una mejor manipulación robótica
  • Pocillos de polipropileno de paredes finas para una transferencia de calor óptima
  • La forma de los pocillos está optimizada para conseguir una máxima recuperación de muestras.
  • Caracteres alfanuméricos planos y bordes de los pocillos elevados para un sellado por calor mejorado
  • La cubierta transparente permite ver fácilmente los pocillos
  • Varias opciones de color del marco, todas disponibles en pocillos transparentes (para PCR) y de color blanco (para qPCR)
  • Volumen máximo de los pocillos 0,2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 25 placa
Línea de productos Armadillo
Color Naranja, Transparente
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Con faldón
Material Policarbonato, Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 ml
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 mL
Cantidad 25 placas
Velocidad de reacción Perfil bajo
Color de pocillo Transparente
Mostrar más Mostrar menos
Este producto se vende bajo licencia de Eppendorf AG.