Learn More
Thermo Scientific™ Placa para PCR transparente de perfil bajo con 96 pocillos Armadillo, pocillos blancos, PROMO
Descripción
- Falda ópticamente transparente —Ayuda a visualizar líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizados
- Huella ANSI:SBS —Con la rigidez del faldón de policarbonato, el ANSI La huella garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
- Diseño de marco semi-faldón de policarbonato —termoestable Ciclos térmicos resistentes a la deformación y estabilidad mecánica mejorada en el manejo robótico
- Pozos de fondo en U de paredes —delgadas Transferencia de calor óptima y máxima recuperación de muestra
- Letras de referencia de cuadrícula alfanumérica —con sangría Marco integrado y diseño de pozo para un mejor sellado térmico
- Diseño de perfil —bajo Permite una máxima transferencia de calor y una evaporación mínima cuando se utilizan muestras de bajo volumen (200 μL volumen de trabajo). Compatible con Roche LightCycler™ 480 sistemas de PCR en tiempo real
- Disponible en pocillos de color transparente y blanco. —Garantiza el más alto nivel de sensibilidad para todas las reacciones PCR/qPCR.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | BioRad CFX96™, Bio-Rad CFX96 Touch™ , Roche LightCycler 480, Eppendorf MasterCycler RealPlex |
| N.° de pocillos | 96 |
| Para utilizar con (aplicación) | qPCR/PCR en tiempo real. |
| Compatibilidad de placas | El tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento |
| Cantidad | 25 placas |
| Color de pocillo | Blanco |