Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 384-well, clear, clear wells, barcoded
Descripción
Las placas de PCR Thermo Scientific™ Armadillo combinan la rigidez de un marco de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina para proporcionar un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones.
Las placas de PCR Thermo Scientific Armadillo combinan la rigidez de un marco de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina para proporcionar un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones.
Están disponibles en formatos de 96 y 384 pocillos, en varios colores, y se pueden solicitar con un código de barras estándar 128 o un código de barras personalizado. Todos los formatos están disponibles con pocillos transparentes o blancos. Si quiere obtener resultados de qPCR óptimos, elija los blancos. El marco resistente a las deformaciones y de diseño especial, junto con las distintas opciones de formato, hacen que las placas de PCR Armadillo sean la mejor opción para realizar PCR de alto rendimiento y manipulación automatizada.
- Marco de policarbonato para un ciclado térmico resistente a las deformaciones
- Estabilidad mecánica mejorada para una mejor manipulación robótica
- Pocillos de polipropileno de pared fina para una transferencia de calor óptima
- La forma de los pocillos está optimizada para conseguir una máxima recuperación de muestras.
- Caracteres alfanuméricos planos y bordes de los pocillos elevados para un sellado por calor mejorado
- Cubierta ópticamente transparente para que los pocillos se vean de forma más sencilla
- Varias opciones de color del marco, todas disponibles en pocillos transparentes (para PCR) y de color blanco (para qPCR)
- Volumen máximo de pocillo: 40 μl
- Volumen máximo de trabajo: 25 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 50 placa |
| Línea de productos | Armadillo |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Material | Policarbonato, Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 40 μl |
| Mostrar más |
Este producto se vende bajo licencia de Eppendorf AG.