Learn More
Mezcla de disolventes residuales de Arizona 500 90-7500 μg/ml en N,N-dimetilacetamida, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| CAS | 75-83-2, 79-29-8, 78-78-4, 107-83-5, 96-14-0, 108-21-4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | N,N-dimetilacetamida |