Learn More
Sartorius Juego de cartuchos para el sistema de agua arium™
Código de producto. 14881372 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
arium™ Sistemas DI Pro/Basic/611
arium™ Sistemas Pro/611 UF
arium™ Sistemas Pro/611 VF o UV
arium™ Sistemas con alimentación de agua del grifo
Tipo:
Kit analítico
Kit biológico
Kit elemental
Kit universal
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Tamaño de la unidad
14881372 arium™ Sistemas Pro/611 UF Kit biológico cada uno
14841382 arium™ Sistemas DI Pro/Basic/611 Kit elemental cada uno
14861412 arium™ Sistemas Pro/611 VF o UV Kit analítico cada uno
11747474 arium™ Sistemas con alimentación de agua del grifo Kit universal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
*Los cartuchos de agua del grifo deben utilizarse únicamente después de haber verificado las especificaciones del agua de alimentación y tras consultar con el responsable. Sartorius™ especialista en aplicaciones
Código de producto. 14881372 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OBPACK
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
*Los cartuchos de agua del grifo deben utilizarse únicamente después de haber verificado las especificaciones del agua de alimentación y tras consultar con el responsable. Sartorius™ especialista en aplicaciones
Produzca agua ultrapura más allá de la norma ASTM de tipo 1. El juego de cartuchos para el sistema de agua Sartorius arium™ se ha diseñado para su instalación en sistemas arium™ Pro, Basic o 611. Cada kit de consumibles incluye un cartucho de pretratamiento y pulidor. Los kits se han formulado específicamente para cada sistema concreto.
arium™ Los sistemas de purificación de agua (series Pro, Basic y/o 611) están diseñados para producir agua de laboratorio de la más alta pureza en la industria, con especificaciones que superan las ASTM Norma tipo 1. Los conjuntos de cartuchos se han fabricado con materiales de la máxima calidad y un diseño avanzado para producir resultados uniformes y reproducibles.
  • Calidad excepcional de los medios de purificación
    • Optimizado para eliminar contaminantes orgánicos e inorgánicos
    • Carbono activo altamente poroso combinado con resinas de intercambio iónico eficaces
    • Produce agua con el menor contenido de carbono orgánico total (COT) para sistemas que utilizan tecnología ultravioleta (UV).
  • Especialmente diseñado para que el agua fluya de arriba a abajo
    • El flujo a través del medio de intercambio iónico impide la separación de la resina de lecho mixto.
    • Permite el uso completo de cada cartucho sin desperdiciar medios.
    • Garantiza una larga vida útil del cartucho con un rendimiento sin igual.
  • Juegos de dos cartuchos:
    • Cartucho de pretratamiento
    • Cartucho de pulido
  • Formulado específicamente para casos particulares arium™ sistemas:
    • Kit analítico para sistemas VF o UV
    • Kit biológico para sistemas UF
    • Kit medioambiental para sistemas DI
    • Kit universal para sistemas con alimentación de agua del grifo*
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM tipo 1
Capacidad Hasta 18,2 MΩ x cm de agua ultrapura en eq.: 1,48
Fuente del agua de suministro Pretratada
Material Polipropileno
Purification Method Intercambio iónico, carbón activado
Tipo de resina Carbón activado y lecho mixto de resinas de intercambio iónico
Para utilizar con (aplicación) Estándar, de cultivo celular y cromatográficas
Para utilizar con (equipo) arium™ Sistemas Pro/611 UF
Incluye Pretratamiento, cartucho de pulido
Tipo Kit biológico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 450 × 230 × 160 mm (An × Pr × Al)