Description
arium™ Los sistemas de purificación de agua (series Pro, Basic y/o 611) están diseñados para producir agua de laboratorio de la más alta pureza en la industria, con especificaciones que superan las ASTM Norma tipo 1. Los conjuntos de cartuchos se han fabricado con materiales de la máxima calidad y un diseño avanzado para producir resultados uniformes y reproducibles.
- Calidad excepcional de los medios de purificación
- Optimizado para eliminar contaminantes orgánicos e inorgánicos
- Carbono activo altamente poroso combinado con resinas de intercambio iónico eficaces
- Produce agua con el menor contenido de carbono orgánico total (COT) para sistemas que utilizan tecnología ultravioleta (UV).
- Especialmente diseñado para que el agua fluya de arriba a abajo
- El flujo a través del medio de intercambio iónico impide la separación de la resina de lecho mixto.
- Permite el uso completo de cada cartucho sin desperdiciar medios.
- Garantiza una larga vida útil del cartucho con un rendimiento sin igual.
- Juegos de dos cartuchos:
- Cartucho de pretratamiento
- Cartucho de pulido
- Formulado específicamente para casos particulares arium™ sistemas:
- Kit analítico para sistemas VF o UV
- Kit biológico para sistemas UF
- Kit medioambiental para sistemas DI
- Kit universal para sistemas con alimentación de agua del grifo*
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ASTM tipo 1 |
| Capacidad | Hasta 18,2 MΩ x cm de agua ultrapura en eq.: 1,25 |
| Fuente del agua de suministro | Pretratada |
| Material | Polipropileno |
| Purification Method | Intercambio iónico, carbón activado |
| Tipo de resina | Carbón activado y lecho mixto de resinas de intercambio iónico |
| Para utilizar con (aplicación) | Estándar, de cultivo celular y cromatográficas |
| Para utilizar con (equipo) | arium™ Sistemas Pro/611 VF o UV |
| Incluye | Pretratamiento, cartucho de pulido |
| Tipo | Kit analítico |
| Show More |