Learn More
Sartorius Arium™ Smart Station PW
Código de producto. 17264233 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Remote Dispenser
Soporte de dispensador remoto
Tamaño de la unidad:
1 unidad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17264233 Remote Dispenser 1 unidad
17254233 Soporte de dispensador remoto 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17264233 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OARSTPT
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Dispensador™ remoto flexible arium Smart Station para agua pura
  • Estación de dispensación/visualización ajustable en altura para la dispensación de agua pura
  • Diseño compacto para una integración sencilla y con menos espacio en el entorno de laboratorio
  • Pantalla en color intuitiva con función táctil con acceso directo a funciones importantes
  • Ajuste de altura flexible y sin escalones para llenar recipientes y vasos de precipitados de diferentes tamaños
  • El diseño ergonómico se puede optimizar para el funcionamiento a la derecha o a la izquierda
  • Dispensación de volumen precisa para un tampón y una preparación de muestras rápidos y precisos
  • Caudal ajustable y sin salpicaduras, de gota a gota hasta 2 l/min
Equipos incluidos:
  • Unidad de visualización/dispensación con soporte de pared
  • Fuente de alimentación que incluye:
    • IEC conector
    • Conjunto de conexiones
Para su uso con:
  • Arium™ Tanque de bolsa
  • Arium™ Pro
  • Arium™ Comodidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 50 ml a 50 l
Monitorización del agua de suministro N.º
Fuente del agua de suministro Pure
Caudal Hasta 2 l/min
Tipo de agua producto Pure Water
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Tipo Remote Dispenser
Pantalla Pantalla táctil