Descripción
Los módulos de ósmosis inversa están diseñados para producir hasta 380 litros por día de agua permeada por ósmosis inversa. Las membranas de TFC de baja energía requieren menos energía (presión) para producir una mayor cantidad de agua/hora que las membranas comparables del mismo tamaño. Esto reduce los costes de funcionamiento al consumir menos energía eléctrica.
Los módulos de ósmosis inversa suelen producir una recuperación de permeado superior al 50 %, lo que conserva el agua y al mismo tiempo proporciona un rechazo de sal del 99 % o más. Cada vez que los sistemas se cierran con un depósito lleno, las membranas de OI se enjuagan con una corriente inversa de agua permeada. El enjuague con corriente inversa de agua permeada de OI elimina las partículas y las posibles sales formadoras de cal de la superficie de la membrana, lo que prolonga la vida útil y reduce el mantenimiento del sistema.
Esta operación de enjuague con corriente inversa permite que las membranas de OI se almacenen en agua permeada de OI en lugar de agua de suministro o de red entre operaciones de servicio, lo que prolonga la vida útil de la membrana. Al inicio, el sistema producirá agua permeada de mayor calidad en comparación con los sistemas convencionales que almacenan las membranas en agua de suministro.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Arium Advance RO, Arium Comfort I, Arium 61316/61215 |
| Tipo | Módulos de ósmosis inversa |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de aguas |
| Material | Carcasa de polipropileno, membrana de poliamida |
| Altura (métrico) | 30,8 cm |
| Diámetro (métrico) | 7,8 cm |
| Peso (métrico) | 0,468 kg |