Learn More
Sartorius Arium™ Mini extensión Ultrapure Sistema de agua
Código de producto. 30057367 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Arium Mini Essential con UV
Arium Mini Essential sin UV
Arium Mini Plus con UV
Arium Mini Plus sin UV
Tamaño de la unidad:
1 paquete
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
30057367 Arium Mini Plus sin UV 1 paquete
30057366 Arium Mini Plus con UV 1 paquete
30057368 Arium Mini Essential sin UV 1 paquete
30057365 Arium Mini Essential con UV 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30057367 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OMART
Compacto Arium™ Los mini sistemas de agua de laboratorio han sido diseñados para requisitos de agua ultrapura tipo 1 de 10 L/día y son ideales para usar en la preparación de tampones, medios y muestras, tanto en aplicaciones de ciencias biológicas como en procedimientos de laboratorio analítico.
  • Flexible: Diferentes versiones para diferentes entradas de agua y opciones de conexión, así como la extracción de agua deseada.
  • Compacto: ahorra espacio con un ancho de solo 28 cm (+ 9 cm para versiones con unidad dispensadora incorporada)
  • Intuitivo: Pantalla táctil a color, con acceso directo a toda la información importante y opciones de dispensación.
  • Innovador: Dependiendo del tipo de sistema, nuestra exclusiva tecnología Bagtank ahorra tiempo, ya que no se requiere una limpieza intensiva del tanque con sustancias peligrosas.
  • Confiable: Ofrece agua de alta calidad de manera constante para obtener resultados confiables y reproducibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido bacteriano <0,1 CFU/mL (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal)
Feedwater Connector 3/8 in
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Toque
Caudal 1/ l/min
Tipo de agua producto agua de tipo 1 y 3
Remote Dispenser Opcional
Resistividad 18,2 milΩ x cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Modelo Arium Mini Plus sin UV
Producción diaria De 1 L a 10 L
Concentración de endotoxinas <0,001 EU/mL con un cartucho de ultrafiltración terminal
Tipo de producto Sistema de purificación de agua